SAB4700639
Monoclonal Anti-HLA Class I-FITC antibody produced in mouse
clone W6/32, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
W6/32, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HLA-A(3105) , HLA-B(3106) , HLA-C(3107)
Descrizione generale
The previously assigned protein identifier P01891 has been merged into P04439. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi