SAB4700581
Monoclonal Anti-CD11b, low endotoxin antibody produced in rat
clone M1/70, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Itgam, Anti-Mac-1 α
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M1/70, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, nonhuman primates, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Itgam(16409)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol