SAB4700374
Monoclonal Anti-CD41a antibody produced in mouse
clone HIP8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ITGA2B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HIP8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA2B(3674)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)