SAB4600450
Monoclonal Anti-biotin IgG, CF™770 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 3D6.6, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
CF™ 770 conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D6.6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
(reacts with biotin)
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Fluorescenza
λex 770 nm; λem 797 nm
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)