SAB4600344
Anti-Mouse IgG (H+L), highly cross-adsorbed (min X Rat), CF™640R antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
CF™ 640R conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
Fluorescenza
λex 642 nm; λem 662 nm
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4600344-250UL | 4061837593482 |