SAB4504580
Anti-phospho-EGFR (pSer1071) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 134 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer1071)
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
Categorie correlate
Immunogeno
Immunogen Range: 1036-1085
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)