Documenti fondamentali
SAB4503520
Sigma-Aldrich
Anti-MSK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
90 kDa ribosomal protein S6 kinase 4, Nuclear mitogen- and stress-activated protein kinase 2, RSKB, Ribosomal protein kinase B
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
mouse, human
citations:
tecniche:
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 85 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPS6KA4(8986)
Categorie correlate
Descrizione generale
Anti-MSK2 Antibody detects endogenous levels of total MSK2 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human MSK2.
Immunogen Range: 531-580
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)