SAB4503495
Anti-SLC5A6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Na(+)-dependent multivitamin transporter, SLC5A6, SMVT, Sodium-dependent multivitamin transporter, Solute carrier family 5 member 6
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 68 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC5A6(8884)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 551-600