SAB4503084
Anti-VIPR1, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
PACAP type II receptor, PACAP-R-2, Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide type II receptor, VIP-R-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 51 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VIPR1(7433)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 332-381