SAB4503044
Anti-CD88 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
C5AR, C5AR1, C5R1, C5a anaphylatoxin chemotactic receptor, C5a-R
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 39 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... C5AR1(728)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 301-350