SAB4502295
Anti-PPP1R8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
NIPP-1, Nuclear inhibitor of protein phosphatase 1, Protein phosphatase 1 regulatory inhibitor subunit 8
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 38 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP1R8(5511)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 196-245