SAB4502101
Anti-TNNI3K antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Cardiac ankyrin repeat kinase TNNI3K, Serine/threonine-protein kinase TNNI3K TNNI3-interacting kinase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 104 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNNI3K(51086)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 301-350