Documenti fondamentali
SAB4501907
Sigma-Aldrich
Anti-MMP-19 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
MMP-18, MMP-19, MMP19, Matrix metalloproteinase RASI, Matrix metalloproteinase-19
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA
IHC
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
mouse, human
citations:
tecniche:
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 57 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP19(4327)
Descrizione generale
Anti-MMP-19 Antibody detects endogenous levels of total MMP-19 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human MMP-19.
Immunogen Range: 11-60
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)