Documenti fondamentali
SAB4501883
Sigma-Aldrich
Anti-MAP3K9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
M3K9, PRKE1, mixed-lineage protein kinase 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA
IHC
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
mouse, human
citations:
tecniche:
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 121 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP3K9(4293)
Categorie correlate
Descrizione generale
Anti-MAP3K9 Antibody detects endogenous levels of total MAP3K9 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human MAP3K9.
Immunogen Range: 561-610
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)