SAB4501834
Anti-MARK3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
C-TAK1, Cdc25C- associated protein kinase 1, MAP/microtubule affinity-regulating kinase 3, Protein kinase STK10, Ser/Thr protein kinase PAR-1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 86 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MARK3(4140)
Categorie correlate
Descrizione generale
The gene MARK3 (microtubule affinity regulating kinase 3) is mapped to human chromosome 14q32.3. It belongs to the Par-1 family of serine/threonine kinases.
Immunogeno
Immunogen Range: 1-50