SAB4501795
Anti-T4S1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
M3S1, Membrane component surface marker 1, TM4SF1, Transmembrane 4 L6 family member 1, Tumor-associated antigen L6
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 21 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TM4SF1(4071)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 1-50