SAB4501719
Anti-LAMA4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
LAMA4, Laminin subunit α-4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 202 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LAMA4(3910)
Descrizione generale
Laminin-A4 (LAMA4) is a protein that is expressed at high levels in vivo in clusters of hypertrophic chondrocytes. It is located on human chromosome 6q21.
Immunogeno
Immunogen Range: 481-530
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol