Documenti fondamentali
SAB4501348
Sigma-Aldrich
Anti-TRA-2 α antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
TRA-2 α, TRA2A, Transformer-2 protein homolog α, Transformer-2 protein homolog A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA
IF
IHC
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
mouse, human
citations:
tecniche:
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 32 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRA2A(29896)
Descrizione generale
Anti-TRA-2 α Antibody detects endogenous levels of total TRA-2 α protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human TRA-2 alpha.
Immunogen Range: 221-270
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)