SAB4500764
Anti-EMR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Cell surface glycoprotein EMR1, EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1, EMR1, EMR1 hormone receptor, TM7LN3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 97 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EMR1(2015)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 818-867
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)