SAB4500637
Anti-DDX3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
D1PAS1 related sequence 2, D1PAS1-RS2, DBX, DDX3X, DEAD-box RNA helicase DEAD3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 73 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... DDX3X(1654)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 466-515