SAB4500608
Anti-ZDHHC15 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
DHHC-15, Palmitoyltransferase ZDHHC15, Zinc finger DHHC domain-containing protein 15
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 39 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZDHHC15(158866)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 288-337
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)