SAB4500572
Anti-PPM1K antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
PP2C domain-containing protein phosphatase 1K, PP2C-κ, PP2C-like mitochondrial protein, PP2C-type mitochondrial phosphoprotein phosphatase, Protein phosphatase 2C isoform κ
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 40 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPM1K(152926)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 205-254
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4500572-100UG | 4061835721061 |