SAB4500378
Anti-Collagen IV α3 (Cleaved-Pro1426) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CO4A3, COL4A3, Collagen α-3(IV) chain, Goodpasture antigen, Tumstatin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 27 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
proteolytically cleaved (Pro1426)
Informazioni sul gene
human ... COL4A3(1285)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 1407-1456