Documenti fondamentali
SAB4500261
Sigma-Aldrich
Anti-GPRIN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
G protein-regulated inducer of neurite outgrowth 1, GRIN1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
ELISA
WB
Reattività contro le specie:
human
tecniche:
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 102 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIN1(114787)
Descrizione generale
Anti-GPRIN1 Antibody detects endogenous levels of total GPRIN1 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human GPRIN1.
Immunogen Range: 231-280
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)