Key Documents
SAB4301925
Sigma-Aldrich
Anti-UBQLN2
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ALS15, CHAP1, HRIHFB2157, N4BP4, PLIC2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: 1: 30-150
western blot: 1:500-1:2000
Numero d’accesso
NP_038472
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBQLN2(29978)
Immunogeno
Synthetic peptide of human UBQLN2
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK 1