SAB4301801
Anti-TUBB
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CDCBM6, OK/SW-cl.56, TUBB1, TUBB5
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: 1: 20-100
western blot: 1:200-1:1000
Numero d’accesso
BC001938
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBB(203068)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1