SAB4301800
Anti-RASA1
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CM-AVM, CMAVM, PKWS, RASA, RASGAP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1: 30-150
Numero d’accesso
BC033015
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RASA1(5921)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1