Documenti fondamentali
SAB4301625
Sigma-Aldrich
Anti-VMP1
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
EPG3, TANGO5, TMEM49
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunohistochemistry: 1:25-1:100
Numero d’accesso
NP_112200
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VMP1(81671)
Immunogeno
Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human vacuole membrane protein 1
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK 1