SAB4300819
Anti-CYP2C9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CPC9, CYP2C, CYP2C10, CYPIIC9, P450IIC9
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.7 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_000762.2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYP2C9(1559)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1