SAB4300711
Anti-NMDANR2B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
NMDAR2B, NR2B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
180 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_036706.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Grin2b(24410)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)