SAB4300685
Anti-ASH2L antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-ASH2, Anti-ASH2L1, Anti-ASH2L2, Anti-Bre2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
65-80 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(G-R-R-S-P)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ASH2L(9070)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1