SAB4300230
Anti-phospho-EIF2AK2 (pThr451) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-EIF2AK1 antibody produced in rabbit, Anti-MGC126524 antibody produced in rabbit, Anti-PKR antibody produced in rabbit, Anti-PRKR antibody produced in rabbit, Anti-eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~74 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(K-G-TP-L-R)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr451)
Informazioni sul gene
human ... EIF2AK2(5610)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1