SAB4300191
Anti-phospho-KIT (pTyr721) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-C-Kit antibody produced in rabbit, Anti-CD117 antibody produced in rabbit, Anti-PBT antibody produced in rabbit, Anti-SCFR antibody produced in rabbit, Anti-v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~145 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(N-E-YP-M-D)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr721)
Informazioni sul gene
human ... KIT(3815)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)