SAB4200875
Anti-SARS-COV-2-Spike-RBD region antibody, Mouse monoclonal
clone SP-10, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP-10
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
viral
Confezionamento
pkg of 100 μL
pkg of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using SARS-CoV-2 RBD (Cat. No. SAE1000) for coating
immunoblotting: 0.1-0.2 μg/mL using SARS-CoV-2 RBD (Cat. No. SAE1000)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1