SAB4200819
Anti-Connexin 43 antibody, Mouse monoclonal
clone CXN-6, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Cx43, Gap junction 43 kDa heart protein, Gap junction alpha-1 protein
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CXN-6, monoclonal
PM
~43 kDa
Reattività contro le specie
porcine, feline, chicken, mouse, human, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL
immunofluorescence: 10-20 μg/mL
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Porcine ... GJA1(100518636)
chicken ... GJA1(395278)
feline ... GJA1(101100211)
human ... GJA1(2697)
mouse ... GJA1(14609)
rat ... GJA1(24392)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)