SAB4200739
Anti-Protein kinase C antibody, Mouse monoclonal
clone MC5, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-PKC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MC5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~80 kDa
Reattività contro le specie
chicken, human, fish, mouse, bovine, rabbit, rat
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using human bone marrow neuroblast SH-SY5Y cell extract
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRKCA(5578)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200739-100UL | 4061831495539 |