SAB4200699
Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody, Mouse monoclonal
clone TH-2, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
TH, TYH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TH-2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rabbit, human, sheep, guinea pig, rat, bovine, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of rat PC-12 cells.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TH(7054)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200699-100UL | 4061838037701 |