SAB4200688
Anti-Bovine Serum Albumin antibody, Mouse monoclonal
clone BSA-33, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BSA-33, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~70 kDa
Reattività contro le specie
sheep (highly reactive ), horse (less reactive ), dog (less reactive ), turkey (less reactive ), goat (highly reactive )
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using Fetal Bovine Serum.
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using Fetal Bovine Serum.
indirect ELISA: 0.03-0.075 μg/mL using 5 μg/mL BSA for coating.
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
dog ... Alb(403550)
horse ... Alb(100034206)
sheep ... Alb(443393)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1