SAB4200684
Monoclonal Anti-Uvomorulin/E-Cadherin antibody produced in rat
clone DECMA-1, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Arc-1, CD324, CDHE, E-cadherin (epithelial), ECAD, LCAM, UVO, cadherin 1, type 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DECMA-1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~120 kDa
Reattività contro le specie
dog, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extract of MDCK cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using MDCK cells
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cdh1(12550)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol