SAB4200646
Monoclonal Anti-ALIX/PDCD6IP antibody produced in mouse
clone ALIX-1, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ALIX-1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 5-10 μg/test using using human MOLT4 cells
immunoblotting: 2-5 μg/mL using using whole extracts of human MOLT4 cells.
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using using human HeLa cells
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/mL using using lysates of human MOLT4 cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDCD6IP(10015)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- flow cytometry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)