SAB4200622
Anti-DISC-1 (Internal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
C1orf136, DISC1, Disrupted in schizophrenia 1, LOC100039084, LOC640053, RP23−368K3.1, RP4−730B13.1, SCZD9
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat brain P2 fraction or HEK-293T cells over-expressing human DISC1
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using extracts of mouse brain.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DISC1(27185)
rat ... Disc1(307940)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200622-100UL | 4061838037190 |
SAB4200622-200UL | 4061838037206 |