SAB4200575
Anti-SLC40A1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Ferroportin-1(FPN1), HFE4, IREG1, MST079, MSTP079, MTP1, SLC11A3, solute carrier family 40 (iron-regulated transporter) member 1,
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Stato
buffered aqueous solution
PM
~60 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunoblotting: 1:1,000-1:2,000 using rat kidney extracts (S1 fraction)
immunohistochemistry: 1:50-1:100 using formalin-fixed paraffin-embedded human duodenum
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC40A1(30061)
rat ... Slc40a1(170840)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200575-200UL | 4061838036933 |