SAB4200562
Anti-AOX1 antibody, Mouse monoclonal
clone AO15, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-AO, Monoclonal Anti-AOH1, Monoclonal Anti-AOX1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-EC 1.2.3.1, Monoclonal Anti-aldehyde oxidase 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AO15, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~148 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using extracts of HepG2 cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AOX1(316)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol