SAB4200508
Anti-ARG1 antibody, Mouse monoclonal
clone ARG1-3, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-arginase-1, Anti-liver-type arginase, Anti-type I arginase, Monoclonal Anti-ARG1 antibody produced in mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ARG1-3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~40 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of rat or mouse liver.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARG1(383)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)