SAB4200461
Anti-Arc (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Activity-regulated cytoskeleton-associated protein, Anti-Arc3.1, Anti-Arg3.1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~55 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 20-30 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain.
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysates of HEK-293T cells over-expressing human Arc.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over-expressing human Arc.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARC(23237)
rat ... Arc(54323)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry