SAB4200215
Anti-VPS4A antibody, Mouse monoclonal
clone VPS4-110, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-SKD1, SKD1A, SKD2, VPS4-1, Anti-Vacuolar protein sorting factor 4A, Anti-hVPS4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
VPS4-110, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~50 kDa
Reattività contro le specie
mouse, canine, bovine, human, rat
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 or human HEK-293 cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VPS4A(27183)
mouse ... Vps4a(116733)
rat ... Vps4a(246772)
Descrizione generale
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunolabelling
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1