SAB4200190
Anti-Sumo-2/3 antibody, Rat monoclonal
clone 3H12, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-HSMT3, Anti-MGC117191, Anti-SMT3 homolog 2, Anti-SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2, Anti-SMT3B, Anti-SMT3H2, Anti-sentrin 2, Anti-small ubiquitin-like modifier 2, Anti-small ubiquitin-related modifier 2, Anti-ubiquitin-like protein SMT3B, Monoclonal Anti-Sumo-2/3, SUMO-2/3, SUMO2/3
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~11 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa cell nuclear extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUMO3(6612)
mouse ... Sumo3(20610)
rat ... Sumo3(499417)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)