SAB4200143
Anti-ADAR2 antibody, Mouse monoclonal
clone ADAR2-15, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-ADARB1, Anti-Adenosine Deaminase, RNA-specific B1, Anti-DRABA2, Anti-DRADA2, Anti-RED1, Anti-RNA Editase 1, Anti-RNA-editing enzyme 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ADAR2-15, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~130 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:250-1:500 using HEK-293T cells overexpressing ADAR2 (a working dilution)
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADAR2(104)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol