SAB4200115
Anti-Reptin antibody, Mouse monoclonal
clone 2E9-5, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CGI-46, Anti-ECP51 (Erythrocyte cytosolic protein, 51-KD), Anti-INO80J, Anti-RUVBL2 (RuvB-like 2), Anti-RVB2, Anti-TIH2, Anti-TIP48 (TATA box-binding protein-interacting protein, 48-KD), Anti-TIP49B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E9-5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~51 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of human MCF-7 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RUVBL2(10856)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- confocal microscopy
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)