SAB4200036
Anti-ITCH antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AIP4, Anti-Atrophin-1-interacting protein 4, Anti-Itchy E3 ubiquitin protein ligase homolog, Anti-NAPP1, Anti-NFE2-associated polypeptide 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~112 kDa
Reattività contro le specie
monkey, human
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using Jurkat and COS7 cell extracts
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITCH(83737)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)